Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Thio(3-iodobenzyl)-5-(1-pyridyl)-[1,3,4]-oxadiazole ≥95% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ALX270358M005
ENZOALX270358M005EA 300.3 EUR InStock
ENZOALX270358M005
2-Thio(3-iodobenzyl)-5-(1-pyridyl)-[1,3,4]-oxadiazole ≥95% (par HPLC)
2-Thio(3-iodobenzyl)-5-(1-pyridyl)-[1,3,4]-oxadiazole
Potent inhibitor of glycogen synthase kinase-3β (GSK-3β) (IC50=390nM).

  • GSK-3β inhibitor

Yellow solid.

Soluble in DMSO (10mg/ml) or 100% ethanol.


Formule: C₁₄H₁₀IN₃OS
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 478482-75-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité