Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tryptanthrin ≥98% (par 1H-RMN, HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ALX270360M005
ENZOALX270360M005EA 323.4 EUR InStock
ENZOALX270360M005
Tryptanthrin ≥98% (par 1H-RMN, HPLC)
Tryptanthrin
Inhibitor of prostaglandin and leukotriene synthesis.

  • Synthetic

Potent inhibitor of prostaglandin and leukotriene synthesis in various cell lines. Selective inhibitor of cyclooxygenase 2 (COX-2). Inhibitor of inducible nitric oxide synsthase (iNOS; NOS II) expression. Inhibits the production of IFN-gamma and IL-2 after stimulation of Peyer's patch lymphocytes with staphylococcal enterotoxin B (SEB). Inhibits P-glycoprotein (Pgp) (expressed by the MDR1 gene) and reverses doxorubicin (Prod. No. BML-GR319) resistance on breast cancer cells.


Formule: C₁₅H₈N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00012073
Numéro CAS: 13220-57-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité