TIQ-A ≥96% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX270365M005
ENZOALX270365M005EA 352 EUR InStock
ENZOALX270365M005
TIQ-A ≥96% (par HPLC)
TIQ-A
Potent poly(ADP-ribose) polymerase-1 (PARP-1) inhibitor (IC50=450nM). Neuroprotectant.
  • PARP-1 inhibitor
Soluble in DMSO.
Formule: C₁₁H₇NOS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 420849-22-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité