NU 2058
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: NU2058, O-Cyclohexylmethylguanine, 6-(Cyclohexylmethoxy)-9H-purin-2-amine
ALX270394M025
ENZOALX270394M025EA 506 EUR InStock
ENZOALX270394M025
NU 2058
NU 2058
Competitive inhibitor of CDK1/cyclin B (IC50=5µM) and CDK2/cyclin A (IC50=12µM). Pharmacologically distinct from the relative specific inhibitor of CDK1/2 roscovitine.
  • CDK inhibitor
Soluble in water or DMSO.
Formule: C₁₂H₁₇N₅O
MW: 247,30 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05664734
Numéro CAS: 161058-83-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité