Olomoucine II ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 6-(2-Hydroxybenzylamino)-2(R)-[[1-hydroxymethyl)propyl]amino]-9-isopropylpurine
ALX270396M005
ENZOALX270396M005EA 201 EUR InStock
ENZOALX270396M005
Olomoucine II ≥98% (par HPLC)
Olomoucine II
Selective inhibitor of CDK1/cyclin B (IC50=20nM). Potent cytotoxin in tumor cells: IC50=5.3µM against MCF7 cells, IC50=11.1µM against K562 cells, IC50=3.0µM against CEM cells, IC50=6.3µM against HOS cells, and IC50=6.3µM against G361 cells.
  • CDK/cyclin inhibitor
White to off-white crystalline solid.
Soluble in DMSO, dimethyl formamide or 100% ethanol.
Formule: C₁₉H₂₆N₆O₂
MW: 370,5 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 500735-47-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité