SU 9516 ≥95% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: SU9516, (Z)-3-((1H-Imidazol-4-yl)methylene)-5-methoxyindolin-2-one, 3-[1-(3H-Imidazol-4-yl)-meth-(Z)-ylidene]-5-methoxy-1,3-dihydro-indol-2-one
ALX270400M005
ENZOALX270400M005EA 165 EUR InStock
ENZOALX270400M005
SU 9516 ≥95% (par HPLC)
SU 9516
Cell permeable, potent, selective and ATP-competitive inhibitor of CDK2/cyclin A (IC50=22nM), CDK1/cyclin B (IC50=40nM) and CDK4/cyclin D1 (IC50=200nM). Has no effect on the activity of PKC, p38, PDGFRβ and EGFR (IC50>10µM). Displays anti-proliferative and pro-apoptotic properties in tumor cells. Inhibits proliferation of growth factor-stimulated colon carcinoma cells by binding to CDK2 and thus preventing the phosphorylation of pRb and its dissociation from E2F.
  • CDK/cyclin inhibitor
Yellow to orange solid.
Soluble in DMSO (10mg/ml).
Formule: C₁₃H₁₁N₃O₂
MW: 241,3 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD17010284
Numéro CAS: 377090-84-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité