Tanin ≥95%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX270418G001
ENZOALX270418G001EA 50.6 EUR InStock
ENZOALX270418G001
Tanin ≥95%
Tanin
Inhibitor of PARG and eNOS
Inhibitor of poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG). Cytoprotective in oxidatively stressed cells. Inhibitor of endothelial nitric oxide synthase (eNOS; NOS III) and weak inhibitor of inducible (iNOS; NOS II) and neuronal nitric oxide synthase (nNOS; NOS I). Induces cyclooxygenase-2 (COX-2) expression. Free radical scavenger.
Occurs in the bark and fruit of many plants, notably in the bark of the oak species, in sumac and myrobalan.
Formule: C₇₆H₅₂O₄₆
Numéro MDL: MFCD00066397
Numéro CAS: 1401-55-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité