SC-560 ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX270427M005
ENZOALX270427M005EA 104 EUR InStock
ENZOALX270427M005
SC-560 ≥98%
SC-560
Selective COX-1 inhibitor (IC50=9nM). Shows 700-fold more selectivity over COX-2 (IC50=6.3µM). Inhibits COX-1-derived platelet thromboxane B2, gastric PGE2, and dermal PGE2 production. Orally active in rat.
  • COX inhibitor
White to off-white crystalline solid.
Soluble in 100% ethanol, DMSO or dimethyl formamide; sparingly soluble in aqueous buffers.
Formule: C₁₇H₁₂N₂OClF₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02179214
Numéro CAS: 188817-13-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité