Rockout ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX270429M005
ENZOALX270429M005EA 50.6 EUR InStock
ENZOALX270429M005
Rockout ≥98% (par HPLC)
Rockout
A cell permeable, selective, and ATP-competitive inhibitor of Rho kinase (ROCK) activity (IC50=25µM). Does not inhibit the activation of Rho nor does it affect the in vitro activities of MLCK, PKCα, and SAPK2a/p38α. Shown to be less potent than Y-27632.
  • ROCK inhibitor
Off-white to beige solid.
Soluble in DMSO or dimethyl formamide.
Formule: C₁₃H₁₀N₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 7272-84-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité