EX 527 ≥95%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 6-Chloro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole-1-carboxamide, EX-527, Selisistat
ALX270437M001
ENZOALX270437M001EA 193 EUR InStock
ENZOALX270437M001
EX 527 ≥95%
EX 527
Potent cell permeable and metabolically stable specific inhibitor of hSIRT1 (IC50=98nM in vivo / IC50=38nM in vitro; compared to hSIRT2: IC50=19µM and hSIRT3: IC50=48µM) with no effect on human histone deacetylases (HDACs) class I and class II, nor NAD glycohydrolase (IC50>100µg). Inhibits the deacetylation of p53 (IC50=1µM).
  • SIRT inhibitor
White to beige powder.
Soluble in DMSO (10 mg/ml).
Formule: C₁₃H₁₃ClN₂O
MW: 248,71 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03009471
Numéro CAS: 49843-98-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité