AMI-1 ≥98% (par 1H-RMN, HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: AMI 1, Sodium 7,7'-(carbonylbis(azanediyl))bis(4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate), 7,7'-(Carbonyldiimino)bis[4-hydroxy2-naphthalenesulphonicacid]disodiumsalt, 7,7′-Carbonylbis(azanediyl)bis(4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid) sodium salt, AMI-1 sodium salt
ALX270440M005
ENZOALX270440M005EA 157 EUR InStock
ENZOALX270440M005
AMI-1 ≥98% (par 1H-RMN, HPLC)
AMI-1
PRMT inhibitor
Potent, cell permeable and specific inhibitor of protein arginine N-methyltransferases (PRMTs) (IC50=8.8µM for human PRMT1 and 3.0µM for yeast Hmt1p). Does not compete for the AdoMet (S-adenosyl-L-methionine; SAM) binding site. Exhibits only minimal effects on lysine N-methyltransferases. Suppresses the transcriptional coactivator activity of PRMT1 and PRMT4. Inhibitor of HIV-1 RT polymerase (IC50=5.0µM).
Formule: C₂₁H₁₄N₂Na₂O₉S₂
MW: 548.45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068249
Numéro CAS: 20324-87-2 | 134-47-4 (free base)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité