CDK1/2 Inhibitor III ≥95% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 5-Amino-3-((4-(aminosulphonyl)phenyl)amino)-N-(2,6-difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-carbothioamide
ALX270442M001
ENZOALX270442M001EA 307 EUR InStock
ENZOALX270442M001
CDK1/2 Inhibitor III ≥95% (par HPLC)
CDK1/2 Inhibitor III
Cell permeable triazolo-diamine compound that displays anti-proliferative properties in various human cancer cells (IC50=20nM, 35nM and 92nM in HCT-116, HeLa, and A375 cells). Acts as a highly potent, ATP-competitive inhibitor of CDK1/cyclin B and CDK2/cyclin A (IC50=600pM and 500pM) with selectivity over VEGF-R2 and GSK-3β (IC50=32nM and 140nM).
White to off-white solid.
Soluble in DMSO (10mg/ml), tetrahydrofuran or acetone.
Formule: C₁₅H₁₃F₂N₇O₂S₂
MW: 425,4 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 443798-55-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité