DR2313
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX270452M025
ENZOALX270452M025EA 314.6 EUR InStock
ENZOALX270452M025
DR2313
DR2313
PARP inhibitor
Potent, water soluble competitive PARP inhibitor (IC50=0.20µM and 0.24µM for PARP-1 and PARP-2 respectively).
Formule: C₈H₁₀N₂OS
Numéro MDL: MFCD08703132
Numéro CAS: 284028-90-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité