PQ401 ≥98% (par HPLC et méthode UV)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX270459M005
ENZOALX270459M005EA 201.3 EUR InStock
ENZOALX270459M005
PQ401 ≥98% (par HPLC et méthode UV)
PQ401
Potent inhibitor of insulin-like growth factor I receptor (IGF-IR) signalling and breast cancer cell growth in culture and in vivo.
  • IGF-1 receptor inhibitor
Off-white solid.
Soluble in DMSO (10mg/ml) or methanol (7mg/ml).
Formule: C₁₈H₁₆ClN₃O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00160558
Numéro CAS: 196868-63-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité