TGX-221 ≥98% (par RMN)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 7-Methyl-2-morpholino-9-(1-(phenylamino)ethyl)-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
ALX270464M001
ENZOALX270464M001EA 1110 EUR InStock
ENZOALX270464M001
TGX-221 ≥98% (par RMN)
TGX-221
PI3 kinase p110beta inhibitor
Potent, selective and cell permeable inhibitor of phosphoinositide 3-kinase (PI(3)K) p110β.
Formule: C₂₁H₂₄N₄O₂
MW: 364,5 g/mol
Numéro MDL: MFCD11113209
Numéro CAS: 663619-89-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité