BIX 01294 trihydrochloride, hydraté ≥95% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX270473M002
ENZOALX270473M002EA 317.9 EUR InStock
ENZOALX270473M002
BIX 01294 trihydrochloride, hydraté ≥95% (par HPLC)
BIX 01294 trihydrochloride
Selective and cell permeable inhibitor of G9a histone methyltransferase.
  • G9a histone methyltransferase inhibitor
White solid.
Soluble in DMSO (5mg/ml).
Formule: C₂₈H₃₈N₆O₂·3HCl
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD16618384
Numéro CAS: 1392399-03-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité