Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ciprofibrate ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
Synonyms: 2-(p-(2,2-Dichlorocyclopropyl)phenoxy)-2-methylpropionic acid, 2-[4-(2,2-Dichlorocyclopropyl)phenoxy]-2-methylpropionic Acid, 2-(4-(2,2-Dichlorocyclopropyl)phenoxy)-2-methylpropanoic acid

ALX270475M025
ENZOALX270475M025EA 84.7 EUR InStock
ENZOALX270475M025
Ciprofibrate ≥98% (par HPLC)
Ciprofibrate
PPARα activator.

Hypolipidemic compound. PPARα (peroxisome proliferator-activated receptor α) agonist.

Soluble in DMSO.


Formule: C₁₃H₁₄Cl₂O₃
MW: 289,15 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00467135
Numéro CAS: 52214-84-3
EINECS: 257-744-6
Merck Index: 14,02313
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité