CK-666 ≥95%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX270506M002
ENZOALX270506M002EA 79.2 EUR InStock
ENZOALX270506M002
CK-666 ≥95%
CK-666
Cell permeable inhibitor human (IC50=4µM), fission yeast (IC50=5µM), S. cerevisiae (IC50=12µM) and bovine (IC50=17µM) Arp2/3 complex between Arp2 and Arp3. Inhibits Listeria motility (IC50=7µM).
Tan to yellow solid.
Soluble in DMSO (a minimum concentration of 5 mg/ml is recommended).
Formule: C₁₈H₁₇FN₂O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03036271
Numéro CAS: 442633-00-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité