SMI-4a ≥95%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX270515M005
ENZOALX270515M005EA 147.4 EUR InStock
ENZOALX270515M005
SMI-4a ≥95%
SMI-4a
Pim1 inhibitor
Selective inhibitor of Pim-1 and Pim-2 protein kinases. Inducer of G1 phase cell cycle arrest. Inducer of p27Kip1. Inducer of apoptosis through the mitocondrial pathway. Inhibitor of the mammalian target of rapamycin C1 (mTORC1) pathway. Downregulates c-myc. Inhibitor of PRAS40 phosphorylation and mTOR activity. Potential anti-cancer compound. Blocks prostate cancer growth.
Formule: C₁₁H₆F₃NO₂S
Numéro MDL: MFCD01152003
Numéro CAS: 327033-36-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité