Bovine native Ceramide II (from Brain)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX303002M025
ENZOALX303002M025EA 99 EUR InStock
ENZOALX303002M025
Bovine native Ceramide II (from Brain)
Protéines et Peptides
Prepared from cerebrosides by a modified protocol of H.E. Carter et al.; J. Lipid Res. 2, 228 (1961).
  • Contains α-hydroxy fatty acids
Semisynthetic (from bovine brain cerebrosides).
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c89b23d247d7d70d18e2ecf5040f125fd10b3e9b&vid=7d5b7f7ec39cf75f063bd2fb182a57d8df7de559&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité