Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Acetylneuraminic acid ≥97% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention

ALX305010M250
ENZOALX305010M250EA 113.3 EUR InStock
ENZOALX305010M250
N-Acetylneuraminic acid ≥97% (par HPLC)
N-Acetylneuraminic acid
Stable between pH 4.0 and 7.0 when frozen.


Formule: C₁₁H₁₉NO₉
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00006620
Numéro CAS: 131-48-6
EINECS: 205-023-1
Merck Index: 14,08484
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥97% (HPLC)
Identity Determined by IR and H-NMR
Source Synthetic

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité