D-erythro-Sphingosine (synthétique) ≥99%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX306011M025
ENZOALX306011M025EA 104 EUR InStock
ENZOALX306011M025
D-erythro-Sphingosine (synthétique) ≥99%
D-erythro-Sphingosine
PKC inhibitor
Common component of cell membranes, often as phosphatidyl conjugates. Inhibitor of protein kinase C (PKC) and calmodulin-dependent enzymes.
Formule: C₁₈H₃₇NO₂
Numéro MDL: MFCD00036751
Numéro CAS: 123-78-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité