α-Mannosyl ceramide ≥95% (par CCM, RMN)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX306031M001
ENZOALX306031M001EA 451 EUR InStock
ENZOALX306031M001
α-Mannosyl ceramide ≥95% (par CCM, RMN)
α-Mannosyl ceramide
Potent stimulator of NKT cells.
Potent stimulator of natural killer T (NKT) cells expressing the invariant Vα19-Jα26 T cell receptor α chain (Vα19 NKT cells).
Soluble in pyridine or warm DMSO (4 mg/ml).
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥95% (TLC and NMR)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité