Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

myo-Inositol

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ALX307003G025
ENZOALX307003G025EA 51.7 EUR InStock
ENZOALX307003G025
myo-Inositol
myo-Inositol


Formule: C₆H₁₂O₆
Point d'ébullition: 291 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 210 °C
Densité: 1,752 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077932
Numéro CAS: 87-89-8
EINECS: 201-781-2
Merck Index: 13,05001
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité