Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D-myo-Inositol-1-monophosphate dipotassium salt ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ALX307026M001
ENZOALX307026M001EA 162.8 EUR InStock
ENZOALX307026M001
D-myo-Inositol-1-monophosphate dipotassium salt ≥98% (par HPLC)
D-myo-Inositol-1-monophosphate dipotassium salt
Hygroscopic and soluble in water.


Formule: C₆H₁₁O₉P·2K
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 573-35-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% by HPLC
Identity Determined by ¹H-NMR, ³¹P-NMR and MS

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité