D-myo-Inositol-1,3,4,5,6-pentakisphosphate pentapotassium salt ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: Ins(1,3,4,5,6)P5 . 5K
ALX307037M001
ENZOALX307037M001EA 440 EUR InStock
ENZOALX307037M001
D-myo-Inositol-1,3,4,5,6-pentakisphosphate pentapotassium salt ≥98% (par HPLC)
D-myo-Inositol-1,3,4,5,6-pentakisphosphate pentapotassium salt
Hygroscopic and soluble in water.
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
Identity Determined by ¹H-NMR, ³¹P-NMR and MS
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité