Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isoins(1,4,5)P3/PM (caged) ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: D-2,3-O-Isopropylidene-6-O-(2-nitro-4,5-dimethoxy)benzyl-myo-inositol 1,4,5-trisphosphate-hexakis(propionoxymethyl)ester

ALX307071C020
ENZOALX307071C020EA 644 EUR InStock
ENZOALX307071C020
Isoins(1,4,5)P3/PM (caged) ≥98% (par HPLC)
Isoins(1,4,5)P3/PM (caged)
Ins(1,4,5)P3 derivative with a cage on position 6. Light pulse to destroy cage ~360 nm.

Soluble in DMSO, dichloromethane or methanol.


Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% by HPLC
Identity Determined by ¹H-NMR, ³¹P-NMR and MS

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité