Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ingenol ≥98%, Haute Pureté

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: (1aR,2S,5R,5aR,6S,8aS,9R,10aR)-5,5a,6-Trihydroxy-4-(hydroxymethyl)-1,1,7,9-tetramethyl-1a,2,5,5a,6,9,10,10a-octahydro-1H-2,8a-methanocyclopenta[a]cyclopropa[e][10]annulen-11-one

ALX350031M005
ENZOALX350031M005EA 340 EUR InStock
ENZOALX350031M005
Ingenol ≥98%, Haute Pureté
Ingenol
PKC inhibitor

Extremely weak protein kinase C (PKC) activator. Starting material for synthesis of ingenol derivatives.


Formule: C₂₀H₂₈O₅
MW: 348,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD27980538
Numéro CAS: 30220-46-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité