Dihydrocapsaicin
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX350052M050
ENZOALX350052M050EA 135.3 EUR InStock
ENZOALX350052M050
Dihydrocapsaicin
Dihydrocapsaicin
Formule: C₁₈H₂₉NO₃
Numéro MDL: MFCD00057794
Numéro CAS: 19408-84-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité