Croton oil
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
ALX350089KI225
ENZOALX350089KI225EA 3723.5 EUR InStock
ENZOALX350089KI225
Croton oil
Croton oil
Natural source of phorbol and phorbol esters.
Purified from Croton tiglium L.
Soluble in DMSO, 100% ethanol or acetone. Insoluble in cold water.
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00130880
Numéro CAS: 8001-28-3
Merck Index: 14,02598
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité