Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ferutinin ≥98% (par HPLC), solide blanc à blanc cassé, Haute Pureté

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ALX350098M005
ENZOALX350098M005EA 171 EUR InStock
ENZOALX350098M005
Ferutinin ≥98% (par HPLC), solide blanc à blanc cassé, Haute Pureté
Ferutinin
Estrogen receptor α activator.

Potent, naturally occuring non-steroid estrogenic compound. Agonist for estrogen receptor (ER) α and agonist/antagonist for ERβ with higher binding affinity than tamoxifen for both ERs. Electrogenic Ca²⁺ ionophore inducing mitochondrial depolarisation which can be completely blocked by cyclosporin A, suggesting that ferutinin opens the mitochondrial permeability transition pore (mPTP). In a concentration range of 1 - 50 µM ferutinin increases the permeability of thymocytes, mitochondria, sarcoplasmic reticulum, liposomes and bilayer lipid membranes for Ca²⁺.

Soluble in acetone, dichloromethane, DMSO or ethyl acetate.


Formule: C₂₂H₃₀O₄
MW: 358,5 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 41743-44-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% by HPLC
Source Semisynthetic

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité