Catharanthine tartrate (de Catharanthus roseus) ≥90% (base substance sèche)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX350101M100
ENZOALX350101M100EA 170.5 EUR InStock
ENZOALX350101M100
Catharanthine tartrate (de Catharanthus roseus) ≥90% (base substance sèche)
Catharanthine tartrate
Starting material for the synthesis of the antitumor drugs vinblastine and vincristine. It is less active as an inhibitor of tubulin self-assembly into microtubules than the latter two compounds.
White to off-white crystalline powder.
Soluble in 100% ethanol.
Formule: C₂₁H₂₄N₂O₂·C₄H₆O₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 4168-17-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité