Hellebrin
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX350105M005
ENZOALX350105M005EA 330 EUR InStock
ENZOALX350105M005
Hellebrin
Hellebrin
Na⁺/K⁺ ATPase inhibitor
Cardiotonic glycoside which presents a bufadienolide-steroid structure. Besides ouabain (Prod. No. ALX-350-066), from the class of cardenolides hellebrin is the second unique water soluble cardiotonic glycoside. Extremely potent inhibitor of Na+/K+-ATPase (sodium pump) blocking the active efflux of Na+ and reuptake of K+ of this membrane enzyme. Shows a positive inotropic effect by increasing the intracellular Ca²⁺ concentration. Strong immunosuppressor inhibiting T cell activity with much higher potency than cortisol or cyclosporin A (Prod. No. BML-A195). Induces caspase-dependent apoptosis.
Isolated from Helleborus sp.
Numéro CAS: 13289-18-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité