Pseudolaric acid B ≥95%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX350108M001
ENZOALX350108M001EA 148.5 EUR InStock
ENZOALX350108M001
Pseudolaric acid B ≥95%
Pseudolaric acid B
Activates PPAR alpha and the phospholipase C (PLC) signalling pathway. Stimulates peroxisomal fatty acyl-CoA oxidase activity. These effects can be blocked by staurosporine (Prod. No. ALX-380-014). Exhibits significant cytotoxic activities against numerous tumor cell lines. Binds tubulin. Inhibits angiogenesis. Reduces HIF-1alpha protein levels. Induces apoptosis. Antifungal.
Isolated from Pseudolarix kaempferi.
Formule: C₂₃H₂₈O₈
Numéro MDL: MFCD01746346
Numéro CAS: 82508-31-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité