Panepoxydone (de Lentinus crinitus) ≥95% (par HPLC, MS)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX350109MC05
ENZOALX350109MC05EA 616 EUR InStock
ENZOALX350109MC05
Panepoxydone (de Lentinus crinitus) ≥95% (par HPLC, MS)
Panepoxydone
Antibiotic. Inhibitor of NF-κB activation by preventing the phosphorylation of IκB protein and thereby interrupts the signalling pathway. Strongly inhibits the expression of several NF-κB dependent pro-inflammatory genes.
  • NF-κB pathway inhibitor
Yellow oil.
Soluble in DMSO, 100% ethanol or methanol.
Formule: C₁₁H₁₄O₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 31298-54-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité