Sauchinone
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX350116M005
ENZOALX350116M005EA 334.4 EUR InStock
ENZOALX350116M005
Sauchinone
Sauchinone
Cytoprotective and antioxidant
Diastereomeric lignan with cytoprotective and antioxidant activities in cultured hepatocytes. Inhibitor of LPS-inducible iNOS (NOS II), TNF-alpha and COX-2 expression in macrophages through suppression of IkappaBalpha phosphorylation and p65 nuclear translocation and of C/EBP and/or AP-1 activation, which may have constitutive anti-inflammatory effects. Suppressor of NF-kappaB by inhibiting transactivation activity of the RelA subunit. Inhibits staurosporine (Prod. No. ALX-380-014)-induced apoptosis. Inhibits RANKL-induced osteoclastogenesis by reducing ROS generation.
Isolated from Saururus chinensis.
Formule: C₂₀H₂₀O₆
Numéro MDL: MFCD08702698
Numéro CAS: 177931-17-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité