Helenalin ≥97% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX350120MC05
ENZOALX350120MC05EA 448 EUR InStock
ENZOALX350120MC05
Helenalin ≥97% (par HPLC)
Helenalin
NF-kappaB inhibitor
Potent anti-inflammatory and antineoplastic agent. Induces a CD95 death receptor-independent apoptosis even when the mitochondria protecting proteins Bcl-XLor Bcl-2 are overexpressed. Also an inhibitor of NF-κB.
Isolated from Arnica chamissonis.
Numéro CAS: 6754-13-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité