Rocaglamide ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: (1R,2R,3S,3aR,8bS)-1,8b-Dihydroxy-6,8-dimethoxy-3a-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethyl-3-phenyl-2,3,3a,8b-tetrahydro-1H-cyclopenta[b]benzofuran-2-carboxamide
ALX350121C100
ENZOALX350121C100EA 646 EUR InStock
ENZOALX350121C100
Rocaglamide ≥98% (par HPLC)
Rocaglamide
NF-kappaB inhibitor
Immunosuppressant. Potent inhibitor of NF-kappaB activation in T cells, with an almost complete inhibition at 200nM. Suppresses cytokine production (IFN-gamma, TNF-alpha, IL-2 and IL-4) and inhibits NF-AT in peripheral blood T cells at concentrations that do not impair NF-kappaB and AP-1 activities. In contrast to the immunosuppressant cyclosporin A (Prod. No. BML-A195), rocaglamide does not inhibit calcineurin phosphatase activity. Induces apoptosis.
Isolated from Aglaia sp.
Formule: C₂₉H₃₁NO₇
MW: 505,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD08702699
Numéro CAS: 84573-16-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité