Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fumitremorgin C ≥96% (par HPLC)


ALX350127C250
ENZOALX350127C250
Fumitremorgin C ≥96% (par HPLC)
Fumitremorgin C
BCRP inhibitor

Mycotoxin. Tremorgenic. Potent and specific inhibitor of the breast cancer resistance protein (BCRP; ABCG2). Reverses multidrug resistance mediated by BCRP and increases cytotoxicity of several anticancer agents in vitro.

Isolated from Aspergillus fumigatus.


Formule: C₂₂H₂₅N₃O₃
MW: 379,5 g/mol
Numéro CAS: 118974-02-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité