Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tentoxin (de Alternaria alternata) ≥98% (par HPLC, TLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ALX350132MC05
ENZOALX350132MC05EA 294.8 EUR InStock
ENZOALX350132MC05
Tentoxin (de Alternaria alternata) ≥98% (par HPLC, TLC)
Tentoxin
Cyclic tetrapeptide. Inhibitor of chloroplast F1-ATPase (CF1). Does not inhibit the homologous enzymes from chloroplasts of insusceptible plant species or from bacteria or mitochondria.

  • F-ATPase inhibitor

Off-white to yellow powder.

Soluble in DMSO (10mg/ml) or methanol (10mg/ml).


Formule: C₂₂H₃₀N₄O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 28540-82-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité