Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pyripyropene A ≥85% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ALX350134C500
ENZOALX350134C500EA 311.3 EUR InStock
ENZOALX350134C500
Pyripyropene A ≥85% (par HPLC)
Pyripyropene A
ACAT2 inhibitor

Highly specific inhibitor of acyl-coenzyme A:cholesterol acetyltransferase 2 (ACAT2).

Isolated from Aspergillus fumigatus FO-1289.

Informations de commande: Fungal strain courtesy of The Kitasato Institute, Tokyo.


Numéro MDL: MFCD00929109
Numéro CAS: 147444-03-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité