Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bakuchiol ≥97% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ALX350144M001
ENZOALX350144M001EA 63.8 EUR InStock
ENZOALX350144M001
Bakuchiol ≥97% (par HPLC)
Bakuchiol
PTP1B inhibitor

Inhibitor of protein tyrosine phosphatase 1B (PTB1B). Antioxidant. Inhibitor of mitochondrial lipid peroxidation. Inhibitor of inducible nitric oxide synthase (iNOS; NOS II) expression. DNA polymerase inhibitor. Shows antimicrobial and cytotoxic activity.

Isolated from plant Psoralea corylifolia.


Formule: C₁₈H₂₄O
Numéro MDL: MFCD01707441
Numéro CAS: 10309-37-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité