Neobavaisoflavone ≥97% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX350146M001
ENZOALX350146M001EA 275 EUR InStock
ENZOALX350146M001
Neobavaisoflavone ≥97% (par HPLC)
Neobavaisoflavone
Inhibits platelet aggregation. DNA polymerase inhibitor. Shows antifungal activity.
  • DNA polymerase inhibitor
Yellow solid.
Soluble in DMSO or 100% ethanol.
Formule: C₂₀H₁₈O₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00800660
Numéro CAS: 41060-15-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité