Gelonin (from Gelonium multiflorum)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX350150M001
ENZOALX350150M001EA 354 EUR InStock
ENZOALX350150M001
Gelonin (from Gelonium multiflorum)
Protéines et Peptides
Type I ribosome inactivating protein (RIP). Depurinates RNA in ribosomes, thus inhibiting protein synthesis in eukaryotic cells, which results in cell death. Widely used to construct immunotoxins composed of cell-targeted antibodies. As a type I RIP it lacks the lectin subunit and is practically non-toxic to intact cells.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité