Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Aloesin ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: Aloeresin B

ALX350158M001
ENZOALX350158M001EA 193 EUR InStock
ENZOALX350158M001
Aloesin ≥98% (par HPLC)
Aloesin
Tyrosinase inhibitor

C-glycosylated chromone compound. Competitive inhibitor of tyrosinase. Shows weak free radical scavenging activity. Anti-inflammatory. Modulates melanogenesis (pigmentation-altering agent). Used in the cosmetic industry.

Isolated from Aloe sp.


Formule: C₁₉H₂₂O₉
MW: 394,4 g/mol
Numéro MDL: MFCD00869744
Numéro CAS: 30861-27-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité