Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

R-(-)-Glucoraphanin potassium salt ≥99% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ALX350181M010
ENZOALX350181M010EA 396 EUR InStock
ENZOALX350181M010
R-(-)-Glucoraphanin potassium salt ≥99% (par HPLC)
R-(-)-Glucoraphanin potassium salt
Cytochrome P450 modulator

Isolated from Brassica oleracea var. palmifolia££Modulator of hepatic cytochrome P450 and phase II conjugation activity. The enzyme myrosinase transforms R-(-)-glucoraphanin into R-Sulforaphane (Prod. No. ALX-350-230).


Numéro MDL: MFCD08460269
Numéro CAS: 21414-41-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité