Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nodularin, linéaire

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ALX350182C100
ENZOALX350182C100EA 275 EUR InStock
ENZOALX350182C100
Nodularin, linéaire
Nodularin
Precursor of the highly toxic cyclic pentapeptide, nodularin.

Isolated from Nodularia spumigena.

Linear nodularin has been demonstrated to be a biosynthetic precursor of the highly toxic cyclic pentapeptide, nodularin. It is an intermediate of biodegradation by natural populations of bacteria in aquatic samples.


Formule: C₄₁H₆₀N₈O₁₀
Numéro CAS: 118399-22-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité