(-)-Eburnamonine ≥99%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX350216M100
ENZOALX350216M100EA 159.5 EUR InStock
ENZOALX350216M100
(-)-Eburnamonine ≥99%
(-)-Eburnamonine
Antihypoxic. Vasodilator.
Cerebral metabolic stimulant; shows antihypoxic effects.
Soluble in chloroform.
Formule: C₁₉H₂₂N₂O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00064309
Numéro CAS: 4880-88-0
EINECS: 225-490-5
Merck Index: 14,03487
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥99% (Assay)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité