Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cafestol ≥98% (par UHPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ALX350220M050
ENZOALX350220M050EA 313 EUR InStock
ENZOALX350220M050
Cafestol ≥98% (par UHPLC)
Cafestol
GST activator.

Inducer of glutathione S-transferases. Has chemoprotective activity, reducing the genotoxicity of several carcinogens.

Soluble in DMSO, 100% ethanol or ethyl acetate.


Formule: C₂₀H₂₈O₃
MW: 316,441 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01075769
Numéro CAS: 469-83-0
Merck Index: 14,01634
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (UHPLC)
Identity Determined by ¹H-NMR
Source Isolated from the unsaponifiable fraction of petroleum ether extract of coffee beans

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité