Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Limonin ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ALX350225M050
ENZOALX350225M050EA 100.1 EUR InStock
ENZOALX350225M050
Limonin ≥98% (par HPLC)
Limonin
Carciogenesis inhibitor

Bitter principle of citrus fruits. Inhibits chemically induced carcinogenesis. Inhibits HIV-1 replication. Shows antinociceptive effect. Does not possess any inherent antioxidant activity.

Isolated from grapefruit seed.


Formule: C₂₆H₃₀O₈
Numéro MDL: MFCD00075922
Numéro CAS: 1180-71-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité